Learn More
CD79a (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rIGA/764, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | CD79a (B-Cell Marker) |
---|---|
Clon | rIGA/764 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941288
|
EnquireBio
973-MSM11-P1 |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15931288
|
EnquireBio
973-MSM11-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
CD79a (B-Cell Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human CD79A protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
44kDa |
rIGA/764 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
973 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell surface | |
Daudi or Ramos cells. Germinal center B-cells in a lymph node or tonsil. |