missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD79A Antibody (rIGA/6986), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18571318 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18571318 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18571318

Marca: Novus Biologicals NBP321054AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD79A Monoclonal antibody specifically detects CD79A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD79A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rIGA/6986
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD79a antigen, CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha), CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha, IGAB-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain, Ig-alpha, MB1, MB-1, MB-1 membrane glycoprotein, Membrane-bound immunoglobulin-associated protein, Surface IgM-associated protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-100) of human CD79A protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 973
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.