missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD74 Antibody (rCLIP/8679), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18581678 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18581678 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18581678

Marca: Novus Biologicals NBP324339AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD74 Monoclonal antibody specifically detects CD74 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD74
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rCLIP/8679
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD74 antigen, CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, classII antigen-associated), CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain, DHLAGgamma chain of class II antigens, HLA class II histocompatibility antigen gamma chain, HLADG, HLA-DR antigens-associated invariant chain, HLA-DR-gamma, Ia antigen-associated invariant chain, Ia-associated invariant chain, Ia-GAMMA, Ii, MHC HLA-DR gamma chain, p33
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human CD74 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 972
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.