missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD74 Antibody (BU45), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18705400 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18705400 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18705400 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234568MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD74 Monoclonal antibody specifically detects CD74 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD74
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon BU45
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD74 antigen, CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, classII antigen-associated), CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain, DHLAGgamma chain of class II antigens, HLA class II histocompatibility antigen gamma chain, HLADG, HLA-DR antigens-associated invariant chain, HLA-DR-gamma, Ia antigen-associated invariant chain, Ia-associated invariant chain, Ia-GAMMA, Ii, MHC HLA-DR gamma chain, p33
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno B lymphoblastoid cell line HFB1
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 972
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.