missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD72 Antibody (BU40), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18545264 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18545264 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18545264 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10064350H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD72 Monoclonal antibody specifically detects CD72 in Human, Macaque samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD72
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon BU40
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen CD72 antigenB-cell differentiation antigen CD72, CD72 molecule, CD72b, Lyb-2, LYB2lyb-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HF B1 plasmacytoid cell line. Considered to be late B like.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 971
Especies diana Human, Macaque
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.