Learn More
CD71 / Transferrin Receptor (TFRC) (Extracellular Domain) Mouse, Clone: TFRC/1839, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | CD71 / Transferrin Receptor (TFRC) (Extracellular Domain) |
|---|---|
| Clon | TFRC/1839 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15930948
|
EnquireBio
7037-MSM9-P0 |
20 μg | |||||||
|
15940948
|
EnquireBio
7037-MSM9-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD71 / Transferrin Receptor (TFRC) (Extracellular Domain) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant human extracellular TFRC protein fragment (apprx. aa 94-212) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 85-95kDa (monomer); 190kDa (dimer) |
| TFRC/1839 | |
| ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 7037 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell surface | |
| Jurkat, HeLa, MCF-7 or K562 cells. Human placenta or Bone Marrow. |