Learn More
CD71 / Transferrin Receptor (TFRC) (Extracellular Domain) Mouse, Clone: TFRC/1839, enQuireBio™
Código de producto. 15940948
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15940948 100 μg 100 microgramos
15930948 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15940948 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 7037MSM9P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD71 / Transferrin Receptor (TFRC) (Extracellular Domain)
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Cell surface
Clasificación Monoclonal
Clon TFRC/1839
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human extracellular TFRC protein fragment (apprx. aa 94-212)
Peso molecular del antígeno 85-95kDa (monomer); 190kDa (dimer)
Control positivo Jurkat, HeLa, MCF-7 or K562 cells. Human placenta or Bone Marrow.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7037
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ