missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD70 Monoclonal Antibody (OTI5D8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA813221
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD70 Monoclonal antibody specifically detects CD70 in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| CD70 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P32970 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 970 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| OTI5D8 | |
| Unconjugated | |
| Cd70 | |
| CD27 ligand; Cd27l; CD27-L; CD27LG; CD70; CD70 antigen; Cd70 molecule; Ki-24 antigen; surface antigen CD70; Tnfsf7; TNLG8A; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7; tumor necrosis factor ligand 8A; tumor necrosis factor ligand superfamily member 7 | |
| Full length human recombinant protein of human CD70 (NP_001243) produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido