missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD70 Monoclonal Antibody (OTI5D8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-7225224
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17597974 30 μL 30 microlitros
17577974 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17597974

Marca: Origene Technologies TA813221S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD70 Monoclonal antibody specifically detects CD70 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry

Especificaciones

Antígeno CD70
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5D8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Cd70
N.º de referencia del gen P32970
Alias de gen CD27 ligand; Cd27l; CD27-L; CD27LG; CD70; CD70 antigen; Cd70 molecule; Ki-24 antigen; surface antigen CD70; Tnfsf7; TNLG8A; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7; tumor necrosis factor ligand 8A; tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD70 (NP_001243) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 970
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.