missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD7 Antibody (4D4F8) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200074455 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18155458 0.1 mL 0.10 ml
18618605 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18155458

Marca: Novus Biologicals NBP237367

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD7 Monoclonal specifically detects CD7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD7
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 4D4F8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD7 antigen, CD7 antigen (p41), CD7 molecule, GP40T-cell surface antigen Leu-9, LEU-9, T-cell antigen CD7, T-cell leukemia antigen, Tp40, TP41p41 protein
Símbolos de los genes CD7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human CD7 (AA: 72-175) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 25.4 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 924
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.