missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD69 Antibody (310106), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18656763 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18656763 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18656763

Marca: Novus Biologicals FAB2386H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD69 Monoclonal antibody specifically detects CD69 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD69
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 310106
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen Activation inducer molecule, activation inducer molecule (AIM/CD69), AIM, BL-AC/P26, CD69 antigen, CD69 antigen (p60, early T-cell activation antigen), CD69 molecule, CLEC2CC-type lectin domain family 2 member C, C-type lectin domain family 2, member C, EA1, early activation antigen CD69, early lymphocyte activation antigen, Early T-cell activation antigen p60, GP32/28, Leukocyte surface antigen Leu-23, MLR-3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD69, Gly64-Arg199, Accession # P37217
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 969
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.