Learn More
CD68/SR-D1 Antibody (C68/3709R), Novus Biologicals™
Código de producto. 18642574 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18642574 100 μg 100 microgramos
18623105 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18642574
Marca: Novus Biologicals NBP320523100ug
Rabbit Monoclonal Antibody
CD68/SR-D1 Monoclonal antibody specifically detects CD68/SR-D1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD68/SR-D1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon C68/3709R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD68/SR-D1 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Microglia Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 968
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ