Learn More
CD68/SR-D1 Antibody (C68/3709R), Novus Biologicals™
Código de producto. 18623105 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18623105 20 μg 20 microgramos
18642574 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18623105 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32052320ug
Rabbit Monoclonal Antibody
CD68/SR-D1 Monoclonal antibody specifically detects CD68/SR-D1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD68/SR-D1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon C68/3709R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD68/SR-D1 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Microglia Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 968
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ