Learn More
CD68/SR-D1 Antibody (C68/3709R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18570098 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 750
Código de producto.
18570098 0.1 mL, Alexa Fluor 750
1 options
Código de producto. 18570098 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321053AF750
Rabbit Monoclonal Antibody
CD68/SR-D1 Monoclonal antibody specifically detects CD68/SR-D1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD68/SR-D1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon C68/3709R
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD68/SR-D1 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Microglia Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 968
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ