Learn More
CD68 Rat anti-Mouse, PE, Clone: FA/11 (also known as FA-11, FA11), BD Pharmingen™
Rat Monoclonal Antibody
143.52€ - 310.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD68 |
|---|---|
| Clon | FA/11 (also known as FA-11, FA11) |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15835009
|
BD Biosciences
566387 |
25 μg |
143.52€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15825009
|
BD Biosciences
566386 |
0.1 mg |
310.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD68 Monoclonal antibody specifically detects CD68 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
| CD68 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| IgG2a κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |
| FA/11 (also known as FA-11, FA11) | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| Rat | |
| Mouse | |
| Primary |