Learn More
CD68 Rat anti-Mouse, PE, Clone: FA/11 (also known as FA-11, FA11), BD Pharmingen™
Descripción
CD68 Monoclonal antibody specifically detects CD68 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD68 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | FA/11 (also known as FA-11, FA11) |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | PE |
| Especie del huésped | Rat |
| Cantidad | 25 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |