missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD68 Rat anti-Mouse, BV421, Clone: FA/11 (also known as FA-11, FA11), BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 566388
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD68 Monoclonal antibody specifically detects CD68 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| CD68 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Rat | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| FA/11 (also known as FA-11, FA11) | |
| Brilliant Violet 421 | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido