missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD68 Rat anti-Mouse, BV421, Clone: FA/11 (also known as FA-11, FA11), BD Horizon™

Código de producto. p-7147142
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15845009 25 μg cada uno
15650577 0.1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15845009 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 566389

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD68 Monoclonal antibody specifically detects CD68 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD68
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon FA/11 (also known as FA-11, FA11)
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 421
Especie del huésped Rat
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.