Descripción
CD63 Monoclonal specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD63 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | NKI/C3 + LAMP3/968 |
| Conjugado | PE |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1lysosome-associated membrane glycoprotein 3, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, TSPAN30granulophysin |
| Símbolos de los genes | CD63 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |