missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD63 Monoclonal specifically detects CD63 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD63 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Especies diana | Mouse, Rat |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C. Do not freeze. |
| Formulario | Purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?