missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD63 Antibody (MEM-259) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18556382 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18556382 25 μg 25 microgramos
18716913 - 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18556382

Marca: Novus Biologicals NB1007791325ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

CD63 Monoclonal specifically detects CD63 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD63
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-259
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 2 μg/mL, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL, CyTOF-ready
N.º de referencia del gen P08962
Alias de gen CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1lysosome-associated membrane glycoprotein 3, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, TSPAN30granulophysin
Símbolos de los genes CD63
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HPB-ALL T cell line
Peso molecular del antígeno 60 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 967
Especificidad de la prueba The antibody MEM-259 reacts with CD63 (LAMP-3), a 40-60 kDa tetraspan glycoprotein expressed by granulocytes, platelets, T-cells, monocytes/macrophages and endothelial cells. Cell surface exposition of CD63 is usually activation-dependent.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.