Learn More
CD63 Antibody (LAMP3/529), DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18783713 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18783713 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18783713
Marca: Novus Biologicals NBP247935UV
Mouse Monoclonal Antibody
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD63
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon LAMP3/529
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD63 protein (Uniprot: P08962)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 967
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ