missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD63 Antibody (LAMP3/529), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18109447 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18109447 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18109447

Marca: Novus Biologicals NBP247935APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD63 Monoclonal specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD63
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon LAMP3/529
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1lysosome-associated membrane glycoprotein 3, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, TSPAN30granulophysin
Símbolos de los genes CD63
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD63 protein (Uniprot: P08962)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 967.0
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody recognizes protein of 26kDa-60kDa, which is identified as CD63. Its epitope is different from that of monoclonal antibody LAMP3/803 or LAMP3/968 or NKI/C3 or MX-49.129.5. The tetraspanins are integral membrane proteins expressed on cell surface and granular membranes of hematopoietic cells and are components of multi-molecular complexes with specific integrins. The tetraspanin CD63 is a lysosomal membrane glycoprotein that translocates to the plasma membrane after platelet activation. CD63 is expressed on activated platelets, monocytes and macrophages, and is weakly expressed on granulocytes, T cell and B cells. It is located on the basophilic granule membranes and on the plasma membranes of lymphocytes and granulocytes. CD63 is a member of the TM4 superfamily of leukocyte glycoproteins that includes CD9, CD37 and CD53, which contain four transmembrane regions. CD63 may play a role in phagocytic and intracellular lysosome-phagosome fusion events. CD63 deficiency is associated with Hermansky-Pudlak syndrome and is strongly expressed during the early stages of melanoma progression.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.