missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD63 Antibody (H5C6), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18674018 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; PE
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18674018 0.1 mL; PE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18674018 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP242225PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Functional Assay, In vitro Assay, Dot Blot, Electron Microscopy, Flow (Intracellular), Immunohistochemistry (Whole-Mount), Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD63
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon H5C6
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human splenic adherent cells.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 967
Especies diana Human, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.