missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD63 Antibody (7G4.2E8), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18127367 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18127367 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18127367 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP236567AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD63 Monoclonal specifically detects CD63 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD63
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 7G4.2E8
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P41731
Alias de gen CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1lysosome-associated membrane glycoprotein 3, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, TSPAN30granulophysin
Símbolos de los genes CD63
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Partial recombinant mouse CD63 protein (between amino acids 100-250) [UniProt P41731]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 967
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.