Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, PE, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
131.25€ - 288.75€
Especificaciones
| Antígeno | CD62L / L-Selectin |
|---|---|
| Clon | MEL-14 |
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15982118
|
EnquireBio
QAB49-PE-25ug |
25 μg |
131.25€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15972118
|
EnquireBio
QAB49-PE-100ug |
100 μg |
288.75€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD62L / L-Selectin | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
| 20343 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| MEL-14 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_001157531 | |
| Sell | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |