Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, PE, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Código de producto. 15972118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
15972118 100 μg 100 microgramos
15982118 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 15972118
Marca: EnquireBio QAB49PE100ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD62L / L-Selectin
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MEL-14
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado PE
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_001157531
Símbolos de los genes Sell
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20343
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2a κ