missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD62L (L-selectin) Rat, anti-Mouse, FITC, Clone: MEL-14, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
en la oferta - 411.75€
Especificaciones
| Antígeno | CD62L (L-selectin) |
|---|---|
| Clon | MEL-14 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | FITC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17149081
|
Stemcell Technologies
60109FI.2 |
25 μg | |||||||
17139081
|
Stemcell Technologies
60109FI.1 |
100 μg | |||||||
17129081
|
Stemcell Technologies
60109FI |
500 μg |
411.75€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The MEL-14 antibody reacts with murine CD62L (L-Selectin or LECAM-1), an ∼74 - 95 kDa type I glycoprotein expressed on the surface of a majority of leukocytes
- CD62L mediates leukocyte-endothelial cell interactions through its association with ligands such as CD34, glyCAM-1, MAdCAM-1 and PSGL-1
- It functions to facilitate lymphocyte rolling on the vascular endothelium, trafficking of lymphocytes to the lymph nodes, and homing of lymphocytes and neutrophils to sites of inflammation
- Murine CD62L is expressed on most thymocytes, the highest expression levels being found on subsets of immunocompetent or dividing progenitor cells, as well as on neutrophils, eosinophils, monocytes, and subsets of B, T and NK cells
- The MEL-14 antibody may be used together with antibodies to other cell surface markers to distinguish naive, memory and effector T cells
- The MEL-14 antibody has been shown to block migration of lymphocytes to lymph nodes and to inhibit leukocyte rolling
Especificaciones
| CD62L (L-selectin) | |
| CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay | |
| FITC | |
| Mouse | |
| Primary |
| MEL-14 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| IgG2a κ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto