missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD6 Antibody (rC6/372), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594388 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18594388 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594388

Marca: Novus Biologicals NBP320926IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD6 Monoclonal antibody specifically detects CD6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rC6/372
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD6 antigenFLJ44171, CD6 molecule, T12, Tp120, TP120T-cell differentiation antigen CD6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD6 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 923
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.