missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD6 Antibody (96123), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30038304 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30038304 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30038304

Marca: Novus Biologicals FAB727PEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD6 Monoclonal antibody specifically detects CD6 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD6
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 96123
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD6 antigenFLJ44171, CD6 molecule, T12, Tp120, TP120T-cell differentiation antigen CD6
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD6, Leu18-Gly396, Accession # Q61003
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 923
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.