missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD6 Antibody (3F7B5), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18192735 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18192735 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18192735 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234537H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD6 Monoclonal specifically detects CD6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD6
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 3F7B5
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen CD6 antigenFLJ44171, CD6 molecule, T12, Tp120, TP120T-cell differentiation antigen CD6
Símbolos de los genes CD6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human rheumatoid synovial T cell line ST-1
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 923
Especificidad de la prueba CD6 is a type I transmembrane glycoprotein that contains a 24-amino acid signal sequence, three extracellular scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) domains, a membrane-spanning domain and a 44-amino acid cytoplasmic domain. The CD6 glycoprotein is tyrosine phosphorylated during TCR-mediated T cell activation. CD6 shows significant homology to CD5. CD6 is present on mature thymocytes, peripheral T cells and a subset of B cells. Antibodies to CD6 are used to deplete T cells from bone marrow transplants to prevent graft versus host disease.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.