missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD59 Antibody (MEM43), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18621277 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18621277 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18621277

Marca: Novus Biologicals NBP314606PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD59 Monoclonal antibody specifically detects CD59 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD59
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon MEM43
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen 16.3A5, 1F5, 1F5 antigen, 20 kDa homologous restriction factor, CD59 antigen, CD59 antigen, complement regulatory protein, CD59 glycoprotein, CD59 molecule, complement regulatory protein, EJ16, EJ30, EJ30, EL32 and G344), EL32, FLJ38134, FLJ92039, G344, HRF20, HRF-20, human leukocyte antigen MIC11, Ly-6-like protein, lymphocytic antigen CD59/MEM43, MACIF, MAC-inhibitory protein, MAC-IP, MEM43, MEM43 antigen, membrane attack complex (MAC) inhibition factor, Membrane attack complex inhibition factor, Membrane inhibitor of reactive lysis, MGC2354, MIC11MSK21, MIN1, MIN2, MIN3, MIRL, p18-20, protectin, surface anitgen recognized by monoclonal 16.3A5, T cell-activating protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Thymocytes and T lymphocytes
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 966
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.