missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD59 Antibody (045), Novus Biologicals™

Código de producto. 18685086 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18685086 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18685086

Marca: Novus Biologicals NBP306095100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD59 Monoclonal antibody specifically detects CD59 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD59
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 045
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen 16.3A5, 1F5, 1F5 antigen, 20 kDa homologous restriction factor, CD59 antigen, CD59 antigen, complement regulatory protein, CD59 glycoprotein, CD59 molecule, complement regulatory protein, EJ16, EJ30, EJ30, EL32 and G344), EL32, FLJ38134, FLJ92039, G344, HRF20, HRF-20, human leukocyte antigen MIC11, Ly-6-like protein, lymphocytic antigen CD59/MEM43, MACIF, MAC-inhibitory protein, MAC-IP, MEM43, MEM43 antigen, membrane attack complex (MAC) inhibition factor, Membrane attack complex inhibition factor, Membrane inhibitor of reactive lysis, MGC2354, MIC11MSK21, MIN1, MIN2, MIN3, MIRL, p18-20, protectin, surface anitgen recognized by monoclonal 16.3A5, T cell-activating protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse CD59 (Accession#: NP_001104530.1; Met1-Lys95).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 966
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.