missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD58/LFA-3 Antibody (MEM-63), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582200 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18582200 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18582200 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1201420PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD58/LFA-3 Monoclonal antibody specifically detects CD58/LFA-3 in Human, Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD58/LFA-3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-63
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Ag3, CD58 antigen, CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3), CD58 molecule, FLJ23181, FLJ43722, LFA-3, LFA3ag3, lymphocyte function-associated antigen 3, Surface glycoprotein LFA-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NALM-6 human pre-B cell line
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 965
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.