missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD58/LFA-3 Antibody (248310), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 30031151 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30031151 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30031151

Marca: Novus Biologicals FAB1689F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD58/LFA-3 Monoclonal antibody specifically detects CD58/LFA-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD58/LFA-3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 248310
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen Ag3, CD58 antigen, CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3), CD58 molecule, FLJ23181, FLJ43722, LFA-3, LFA3ag3, lymphocyte function-associated antigen 3, Surface glycoprotein LFA-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD58/LFA-3, Phe29-Arg215, Accession # P19256
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 965
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.