missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD57 Antibody (HNK-1 + NK-1), Novus Biologicals™

Código de producto. p-5539133 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18127107 0.02 mg 0.02 miligramo
18026304 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18127107

Marca: Novus Biologicals NBP2443540.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence

CD57 Monoclonal specifically detects CD57 in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon HNK-1 + NK-1
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 2 - 4 ug/ml, Immunofluorescence 0.5 - 1.0 ug/ml
Formulación 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9P2W7
Alias de gen Beta-1,3-glucuronyltransferase 1, beta-1,3-glucuronyltransferase 1 (glucuronosyltransferase P), EC 2.4.1.135, galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase 1, GlcAT-P, GLCATPGLCUATP, glcUAT-P, Glucuronosyltransferase P, NK1, NK-1, UDP-GlcUA:glycoprotein beta-1,3-glucuronyltransferase
Símbolos de los genes B3GAT1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human peripheral blood mononuclear cells (HNK-1 and NK-1)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27087
Especificidad de la prueba Anti-CD57 marks a subset of lymphocytes known as natural killer (NK) cells. Follicular center cell lymphomas often contain many NK cells within the neoplastic follicles. Anti-CD57 also stains neuroendocrine cells and their derived tumors, including carcinoid tumor and medulloblastoma. Anti-CD57 can also be useful in separating type B3 thymoma from thymic carcinoma when combined with a panel that includes antibodies against GLUT1, CD5, and CEA.
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.