Learn More
CD55/DAF Antibody (S01-7H4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18645014 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18645014 50 μg 50 microlitros
18629683 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18645014
Marca: Novus Biologicals NBP31960050ul
Rabbit Monoclonal Antibody
CD55/DAF Monoclonal antibody specifically detects CD55/DAF in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD55/DAF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S01-7H4
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen CD55 antigen, CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group), CRdecay accelerating factor for complement (CD55, Cromer blood group system), CROMDAFcomplement decay-accelerating factor, decay accelerating factor for complement, TC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human CD55/DAF (Uniprot # P08174)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1604
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG