missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD55/DAF Antibody (BRIC216), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18237814 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18237814 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18237814

Marca: Novus Biologicals NB10065914JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD55/DAF Monoclonal specifically detects CD55/DAF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD55/DAF
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon BRIC216
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD55 antigen, CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group), CRdecay accelerating factor for complement (CD55, Cromer blood group system), CROMDAFcomplement decay-accelerating factor, decay accelerating factor for complement, TC
Símbolos de los genes CD55
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human fibroblast cell line
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1604
Especificidad de la prueba NB100-65914 recognizes the CD55 antigen. BRIC 216 recognizes the consensus region 3 of the DAF molecule, which contains the functional site, and the antibody blocks the function of DAF.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.