missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD55/DAF Antibody (278810), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18684913 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18684913 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18684913 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB20091C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD55/DAF Monoclonal antibody specifically detects CD55/DAF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD55/DAF
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 278810
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD55 antigen, CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group), CRdecay accelerating factor for complement (CD55, Cromer blood group system), CROMDAFcomplement decay-accelerating factor, decay accelerating factor for complement, TC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0-derived recombinant human CD55/DAF, Asp35-Ser353, Accession # P08174.4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1604
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.