missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD55/DAF Antibody (143-30) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7105949 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18163259 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18163259 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2479640.1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD55/DAF Monoclonal specifically detects CD55/DAF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow (Cell Surface), Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD55/DAF
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 143-30
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry : 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Frozen : 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence : 0.5 - 1.0 ug/ml, CyTOF-ready
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen CD55 antigen, CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group), CRdecay accelerating factor for complement (CD55, Cromer blood group system), CROMDAFcomplement decay-accelerating factor, decay accelerating factor for complement, TC
Símbolos de los genes CD55
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PHA stimulated human PBL
Peso molecular del antígeno 70 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1604
Especificidad de la prueba Recognizes a single chain glycoprotein of 70kDa, identified as CD55 (also known as decay accelerating factor, DAF). CD55/DAF is widely expressed on cells throughout the body including leukocytes, erythrocytes, epithelium, endothelium, and fibroblasts. It is a Glycosyl phosphatidylinositol anchored (GPI-anchored) member of the membrane bound complement regulatory proteins that inhibit autologous complement cascade activation. It prevents the amplification steps of the complement cascade by interfering with the assembly of the C3-convertases, C4b2a and C3bBb, and the C5-convertase, C4b2a3b and C3bBb3b. CD55 also serves as receptor for CD97 and for echovirus and Coxsackie B virus. The MAb 143-30 can be used as marker for paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.