missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD53 Antibody (63-5A3), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18667658 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18667658 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18667658 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311477APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD53 Monoclonal antibody specifically detects CD53 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD53
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 63-5A3
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen antigen MOX44 identified by monoclonal MRC-OX44, CD53 antigentetraspanin-25, CD53 glycoprotein, CD53 molecule, CD53 tetraspan antigen, cell surface antigen, Cell surface glycoprotein CD53, MOX44transmembrane glycoprotein, Tetraspanin-25, tspan-25, TSPAN25leukocyte surface antigen CD53
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Sezary cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 963
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.