missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD53 Antibody (104), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18057279 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18057279 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18057279

Marca: Novus Biologicals NBP290952V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD53 Monoclonal antibody specifically detects CD53 in Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD53
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 104
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen antigen MOX44 identified by monoclonal MRC-OX44, CD53 antigentetraspanin-25, CD53 glycoprotein, CD53 molecule, CD53 tetraspan antigen, cell surface antigen, Cell surface glycoprotein CD53, MOX44transmembrane glycoprotein, Tetraspanin-25, tspan-25, TSPAN25leukocyte surface antigen CD53
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Cynomolgus CD53 (G7NW46; Glu107-Asn181).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 963
Especies diana Cynomolgus Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.