missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD52 Antibody (Hu116) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30177496 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30177496 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30177496 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9889JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD52
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Hu116
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human CD52
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1043
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.