missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD52 Antibody (CD52/2276R), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18612299 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18612299 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18612299

Marca: Novus Biologicals NBP308642F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD52
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CD52/2276R
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human CD52 protein (Uniprot: P31358)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1043
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.