Learn More
CD52 Antibody (CD52/2276R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18539172 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18539172 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18539172
Marca: Novus Biologicals NBP308642AF647
Rabbit Monoclonal Antibody
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD52
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CD52/2276R
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human CD52 protein (Uniprot: P31358)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1043
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG