Learn More
CD52 Antibody (Campath-1H), PE - Chimeric, Novus Biologicals™
Código de producto. 18656906 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, PE
Código de producto.
18656906 0.1 mL, PE
1 options
Código de producto. 18656906
Marca: Novus Biologicals NBP252645PE
Rabbit Monoclonal Antibody
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)In vivo Assay, CyTOF, Dual RNAscope ISH-IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD52
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon Campath-1H
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human lymphocytes.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1043
Especies diana Human, Cynomolgus Monkey, Macaque
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ