Learn More
CD5 Antibody (UCH-T2), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18790903 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18790903 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18790903 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250466AF594
Mouse Monoclonal Antibody
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Alias de gen CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1
Inmunógeno Thymocytes followed by Sezary T cells.