Learn More
CD5 Antibody (rC5/6976), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18681654 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18681654 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18681654 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320763H
Mouse Monoclonal Antibody
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rC5/6976
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human protein fragment corresponding to CD5 extracellular domain
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 921
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ