Learn More
CD5 Antibody (rC5/6976), DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18588578 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18588578 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18588578
Marca: Novus Biologicals NBP320763G
Mouse Monoclonal Antibody
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rC5/6976
Conjugado DyLight 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human protein fragment corresponding to CD5 extracellular domain
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 921
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ