missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD5 Antibody (H65), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18722290 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18722290 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18722290

Marca: Novus Biologicals NB1002667UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Monoclonal
Clon H65
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HSB-2 cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 921
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.